주요 문서
AMBH9614FD2F
Ambeed, Inc.
Methyl 3-oxo-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
246.19
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate
Inchi Code
1S/C11H9F3O3/c1-17-10(16)6-9(15)7-2-4-8(5-3-7)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
NMJOILIYLOHXGP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/212755-76-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)