주요 문서
AMBH9614FCC8
Ambeed, Inc.
2,2-Dimethylbenzo[d][1,3]dioxol-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.19
MDL number:
Iupac Name
2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-5-ylamine
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-9(2)11-7-4-3-6(10)5-8(7)12-9/h3-5H,10H2,1-2H3
InChI key
IFQXAAQXRCQINZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Viscous liquid to solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6324-89-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)