주요 문서
AMBH9614FCAD
Ambeed, Inc.
4-Chloro-7-isopropyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.65
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-7-isopropyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H10ClN3/c1-6(2)13-4-3-7-8(10)11-5-12-9(7)13/h3-6H,1-2H3
InChI key
OISMAEWRUUQMSY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/870706-47-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/870706-47-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)