주요 문서
AMBH9614FC70
Ambeed, Inc.
7-Nitroisoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.16
MDL number:
Iupac Name
7-nitroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H6N2O2/c12-11(13)9-2-1-7-3-4-10-6-8(7)5-9/h1-6H
InChI key
NYHHIPIPUVLUFF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13058-73-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)