Iupac Name
ethyl difluoro(trimethylsilyl)acetate
Inchi Code
1S/C7H14F2O2Si/c1-5-11-6(10)7(8,9)12(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI key
DYAKYYSMROBYNG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/205865-67-4.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/205865-67-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.