주요 문서
AMBH9614FB53
Ambeed, Inc.
2-(Oxetan-3-yl)ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
102.13
MDL number:
Iupac Name
2-(3-oxetanyl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H10O2/c6-2-1-5-3-7-4-5/h5-6H,1-4H2
InChI key
LBOMVZHWFXVFLY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/251922-46-0.html
픽토그램
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)