주요 문서
AMBH9614FB09
Ambeed, Inc.
3-((5-Bromopyridin-2-yl)oxy)-N,N-dimethylpropan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.15
MDL number:
Iupac Name
N-{3-[(5-bromo-2-pyridinyl)oxy]propyl}-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C10H15BrN2O/c1-13(2)6-3-7-14-10-5-4-9(11)8-12-10/h4-5,8H,3,6-7H2,1-2H3
InChI key
NDZCQLBVBUYBKW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1248399-37-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)