주요 문서
AMBH9614FAD7
Ambeed, Inc.
4-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.31
MDL number:
Iupac Name
4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]aniline
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c14-12-4-6-13(7-5-12)16-11-10-15-8-2-1-3-9-15/h4-7H,1-3,8-11,14H2
InChI key
VTBHKDHFDNLZNG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid orliquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38948-27-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)