주요 문서
AMBH9614FAAB
Ambeed, Inc.
Methyl 2-methylpropanimidic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.61
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-methylpropanimidoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-4(2)5(6)7-3;/h6H2,1-3H3;1H
InChI key
VWAARVICDIYDRK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39739-60-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)