주요 문서
AMBH9614F9E3
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-(propan-2-ylidene)hydrazinecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.23
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 2-(1-methylethylidene)hydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H16N2O2/c1-6(2)9-10-7(11)12-8(3,4)5/h9H,1H2,2-5H3,(H,10,11)
InChI key
KOFUQVDOUNVABX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16689-34-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)