주요 문서
AMBH9614F9A9
Ambeed, Inc.
4-Methoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.15
MDL number:
Iupac Name
methyl 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl ether
Inchi Code
1S/C7H7N3O/c1-11-7-5-2-3-8-6(5)9-4-10-7/h2-4H,1H3,(H,8,9,10)
InChI key
QGJOWBMQGBHKRM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4786-76-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)