주요 문서
AMBH9614F96D
Ambeed, Inc.
3-(4-Nitrophenoxy)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.22
MDL number:
Iupac Name
3-(4-nitrophenoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H9NO5/c15-13(16)9-2-1-3-12(8-9)19-11-6-4-10(5-7-11)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)
InChI key
RMCHRSGYGNEWJY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27237-21-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)