주요 문서
AMBH9614F8FE
Ambeed, Inc.
8-Bromo-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
322.93
MDL number:
Iupac Name
8-bromo-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrIN2/c8-5-2-1-3-11-6(9)4-10-7(5)11/h1-4H
InChI key
FPBVVGOLLSNULG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1232038-69-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)