주요 문서
AMBH9614F8F9
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2-fluoro-4-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
288
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-4-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2BrF4NO2/c8-4-1-3(7(10,11)12)6(13(14)15)2-5(4)9/h1-2H
InChI key
GFEHSQQQPODKHJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1121586-27-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)