주요 문서
AMBH9614F8DA
Ambeed, Inc.
3,4-Dimethoxybenzohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.21
MDL number:
Iupac Name
3,4-dimethoxybenzohydrazide
Inchi Code
1S/C9H12N2O3/c1-13-7-4-3-6(9(12)11-10)5-8(7)14-2/h3-5H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
LJMQIGMMUZLDOC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41764-74-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)