주요 문서
AMBH9614F812
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-2-methylbenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.16
MDL number:
Iupac Name
3-fluoro-2-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H8FNO/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
InChI key
YWOKYZJJNQBVFT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886502-05-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)