주요 문서
AMBH9614F791
Ambeed, Inc.
3-Acetylpyridine n-oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.14
MDL number:
Iupac Name
1-(1-oxido-3-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H7NO2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5H,1H3
InChI key
AZFMFGIMDGBJRR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14188-94-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)