주요 문서
AMBH9614F76D
Ambeed, Inc.
3-(Methylsulfonyl)piperidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.7
MDL number:
Iupac Name
3-(methylsulfonyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2S.ClH/c1-10(8,9)6-3-2-4-7-5-6;/h6-7H,2-5H2,1H3;1H
InChI key
MRLKRLRBGARQIK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1378304-65-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)