주요 문서
AMBH9614F74F
Ambeed, Inc.
2-Bromo-N-methylacetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.99
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C3H6BrNO/c1-5-3(6)2-4/h2H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
LBVZINOLAFTARU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Low-melting Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34680-81-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)