주요 문서
AMBH9614F735
Ambeed, Inc.
1,3-Dibromo-5-phenoxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
328
MDL number:
Iupac Name
1,3-dibromo-5-phenoxybenzene
Inchi Code
1S/C12H8Br2O/c13-9-6-10(14)8-12(7-9)15-11-4-2-1-3-5-11/h1-8H
InChI key
FOXBZJLXVUHYQZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/46438-88-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)