주요 문서
AMBH9614F6AD
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.21
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13NO3/c1-2-13-8(11)9(7-10)3-5-12-6-4-9/h2-6H2,1H3
InChI key
KYBMUZAFAFBJFQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/30431-99-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)