주요 문서
AMBH9614F675
Ambeed, Inc.
Methyl 3-chloro-4-hydroxyphenylacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.62
MDL number:
Iupac Name
methyl (3-chloro-4-hydroxyphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H9ClO3/c1-13-9(12)5-6-2-3-8(11)7(10)4-6/h2-4,11H,5H2,1H3
InChI key
ACBFEXJHCINJDS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57017-95-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/57017-95-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)