주요 문서
AMBH9614F669
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromo-6-hydroxypicolinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.03
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-bromo-6-hydroxy-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6BrNO3/c1-12-7(11)6-4(8)2-3-5(10)9-6/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI key
GJWFRHKBTWEROR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214345-95-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)