주요 문서
AMBH9614F60B
Ambeed, Inc.
1-(4-Bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.07
MDL number:
Iupac Name
1-(4-bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c1-5-3-7(6(2)11)9(12)4-8(5)10/h3-4,12H,1-2H3
InChI key
BPQABGQSVOUODJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1020253-81-9.html
Synonym
1-(4-bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl)ethan-1-one
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)