주요 문서
AMBH9614F58F
Ambeed, Inc.
Methyl 4-hydroxy-7-(trifluoromethyl)quinoline-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
271.2
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-7-(trifluoromethyl)-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H8F3NO3/c1-19-11(18)9-5-10(17)7-3-2-6(12(13,14)15)4-8(7)16-9/h2-5H,1H3,(H,16,17)
InChI key
HXMSYFTWUSYAPH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1072944-69-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)