주요 문서
AMBH9614F57A
Ambeed, Inc.
Methyl thieno[2,3-d]thiazole-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.25
MDL number:
Iupac Name
methyl thieno[2,3-d]thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H5NO2S2/c1-10-7(9)5-2-4-6(12-5)8-3-11-4/h2-3H,1H3
InChI key
CIJOBSXZSCLSRJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1909316-58-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)