주요 문서
AMBH9614F567
Ambeed, Inc.
1,2,4,5-Tetraiodobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
581.7
MDL number:
Iupac Name
1,2,4,5-tetraiodobenzene
Inchi Code
1S/C6H2I4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
InChI key
QHODZFPKHGDLOS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/636-31-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)