주요 문서
AMBH9614F52F
Ambeed, Inc.
Methyl 4-chloro-3-methoxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.62
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-chloro-3-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H9ClO3/c1-12-8-5-6(9(11)13-2)3-4-7(8)10/h3-5H,1-2H3
InChI key
XOSUADSADIJLGO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116022-18-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)