주요 문서
AMBH9614F458
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(oxetan-3-yl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144.17
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-oxetanylacetate
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-2-10-7(8)3-6-4-9-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
GCHXUULRRZDDFC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1207175-04-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)