주요 문서
AMBH9614F3F7
Ambeed, Inc.
1-(2,4-Dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.08
MDL number:
Iupac Name
1-(2,4-dichlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8Cl2O2/c11-6-1-2-7(8(12)5-6)10(3-4-10)9(13)14/h1-2,5H,3-4H2,(H,13,14)
InChI key
MIBWNJWOBDYPRS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84604-70-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)