주요 문서
AMBH9614F3B9
Ambeed, Inc.
N-(2-Pyridyl-Me)-Gly-OEt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
MDL number:
Iupac Name
ethyl [(2-pyridinylmethyl)amino]acetate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-2-14-10(13)8-11-7-9-5-3-4-6-12-9/h3-6,11H,2,7-8H2,1H3
InChI key
UCSBXEQEHOOKHG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62402-24-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)