주요 문서
AMBH9614F350
Ambeed, Inc.
2-Methylquinolin-7-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.19
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-7-quinolinol
Inchi Code
1S/C10H9NO/c1-7-2-3-8-4-5-9(12)6-10(8)11-7/h2-6,12H,1H3
InChI key
MUDWVGFCPWBBEP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/165112-03-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)