주요 문서
AMBH9614F34A
Ambeed, Inc.
3-Isopropoxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.2
MDL number:
Iupac Name
3-isopropoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-8(2)12-10-5-3-4-9(6-10)7-11/h3-8H,1-2H3
InChI key
NOBKCEXLDDGYID-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75792-33-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)