주요 문서
AMBH9614F343
Ambeed, Inc.
(5-Bromopyridin-2-yl)(morpholino)methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
271.11
MDL number:
Iupac Name
4-[(5-bromo-2-pyridinyl)carbonyl]morpholine
Inchi Code
1S/C10H11BrN2O2/c11-8-1-2-9(12-7-8)10(14)13-3-5-15-6-4-13/h1-2,7H,3-6H2
InChI key
WTHVKZJDIPQZNG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957063-06-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/957063-06-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)