주요 문서
AMBH9614F2E4
Ambeed, Inc.
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethyl butyrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.3
MDL number:
Iupac Name
2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethyl butyrate
Inchi Code
1S/C10H15NO2S/c1-3-4-10(12)13-6-5-9-8(2)11-7-14-9/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI key
GDRZNYCKSKHESZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/94159-31-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)