주요 문서
AMBH9614F2C1
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-methoxy-3-oxobutanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.17
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-methoxy-3-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C7H12O4/c1-3-11-7(9)4-6(8)5-10-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
CMKOJBYFNYDATH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66762-68-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/66762-68-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)