주요 문서
AMBH9614F244
Ambeed, Inc.
3,7-Bis(diethylamino)phenothiazin-5-ium iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
467.42
Iupac Name
3,7-bis(diethylamino)phenothiazin-5-ium iodide
Inchi Code
1S/C20H26N3S.HI/c1-5-22(6-2)15-9-11-17-19(13-15)24-20-14-16(23(7-3)8-4)10-12-18(20)21-17;/h9-14H,5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
PJZLRFOCVIZYGB-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/439119-93-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)