주요 문서
AMBH9614F163
Ambeed, Inc.
2,5-Difluoroterephthalaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.12
MDL number:
Iupac Name
2,5-difluoroterephthalaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4F2O2/c9-7-1-5(3-11)8(10)2-6(7)4-12/h1-4H
InChI key
QIUMSVLKXTWDSN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/608145-27-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)