주요 문서
AMBH9614F083
Ambeed, Inc.
COH-SR4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
350.03
MDL number:
Iupac Name
N,N'-bis(3,5-dichlorophenyl)urea
Inchi Code
1S/C13H8Cl4N2O/c14-7-1-8(15)4-11(3-7)18-13(20)19-12-5-9(16)2-10(17)6-12/h1-6H,(H2,18,19,20)
InChI key
VKVJIWVUYNTBEZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73439-19-7.html
Synonym
1,3-Bis(3,5-dichlorophenyl)urea
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/73439-19-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)