주요 문서
AMBH9614F06C
Ambeed, Inc.
1-(3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.65
MDL number:
Iupac Name
1-[3-(chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c1-7(12)8-3-4-10(13-2)9(5-8)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI key
BNLRVFJSVGTTGG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62581-82-2.html
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/62581-82-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)