주요 문서
AMBH9614F021
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
280.53
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-5-cyanobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO2S/c8-6-1-5(4-10)2-7(3-6)13(9,11)12/h1-3H
InChI key
RDXIVSGVEAXENI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/49674-17-1.html
Synonym
3-Bromo-5-cyanobenzenesulfonyl chloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)