주요 문서
AMBH95E132AA
Ambeed, Inc.
2-Phenyl-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.25
MDL number:
Iupac Name
2-phenyl-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C14H12O4/c15-10-7-12(17)14(13(18)8-10)11(16)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,15,17-18H,6H2
InChI key
SLHBRIIHMDJIBT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/727-71-9.html
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)