주요 문서
AMBH95E1329F
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.59
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClNO4/c1-4-2-6(9)5(8(11)12)3-7(4)10(13)14/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI key
QVOBSRFDFRRCNC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/101580-96-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)