주요 문서
AMBH95E1328F
Ambeed, Inc.
Ethyl 7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
285.16
MDL number:
Iupac Name
ethyl 7-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9BrO2S/c1-2-14-11(13)9-6-7-4-3-5-8(12)10(7)15-9/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
QMDPVCJTYPUFDS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1355171-39-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1355171-39-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)