주요 문서
AMBH95E1324C
Ambeed, Inc.
Diethyl 5-hydroxyisophthalate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.24
MDL number:
Iupac Name
diethyl 5-hydroxyisophthalate
Inchi Code
1S/C12H14O5/c1-3-16-11(14)8-5-9(7-10(13)6-8)12(15)17-4-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PUZBTHGPBGQFLW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39630-68-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)