Iupac Name
ethyl 3-bromopyrrolo[1,2-a]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)8-3-4-9-12-5-7(11)6-13(8)9/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
ZLULEIWULSBAJF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2097068-59-0.html
Synonym
Ethyl 3-bromopyrrolo[1,2-a]pyrimidine-6-carboxylate
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.