주요 문서
AMBH95E08B1B
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-4-methyl-2-nitrobenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.17
MDL number:
Iupac Name
5-methoxy-4-methyl-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-6-3-8(11(12)13)7(5-10)4-9(6)14-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
CXRPOPCPERTRGF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/959137-56-5.html
Synonym
5-Methoxy-4-methyl-2-nitrobenzonitrile
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)