주요 문서
AMBH95E08B10
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(5-chlorothiophen-2-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.52
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-1-(5-chloro-2-thienyl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H4BrClOS/c7-3-4(9)5-1-2-6(8)10-5/h1-2H,3H2
InChI key
YIKFQMAUWNYCHK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57731-17-6.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)