주요 문서
AMBH95E08AAD
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-(chloromethyl)-1-iodobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
331.38
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-(chloromethyl)-1-iodobenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrClI/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3H,4H2
InChI key
OVMPAVCSOVHNOB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261817-10-0.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)