주요 문서
AMBH95E08A55
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.17
MDL number:
Iupac Name
methyl (1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c1-9-5-6(4-8-9)3-7(10)11-2/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
GQPDBLNFHVXFRN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Semi-solid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1248548-23-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)